Learn More
3-Methyl-2-pentanon, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460441
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460441 10 g 10 Gramm
11339469 25 g 25 Gramm
11470441 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460441 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19999.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.161 g/mol
3-Methyl-2-pentanone is used as a solvent and as an intermediate for syntheses of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Pentanon wird als Lösungsmittel und als Zwischenprodukt für Synthesen von Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-61-7
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00009336
InChI-Schlüssel UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC-Name 3-Methylpentan-2-on
SMILES CCC(C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-pentanone
Dichte 0.815
Siedepunkt 118°C to 119°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Brechungsindex 1.4 00
Menge 10 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 635791
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-pentanone