Learn More
3-Methyl-2-Chinoxalinol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-quinoxalinol |
Namenshinweis | 98% |
CAS | 14003-34-0 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 246°C to 248°C |
Farbe | Braun |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |