Learn More
3-Methyl-3-Buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329469
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329469 25 mL 25 Milliliter
11421007 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23398.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 763-32-6 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 763-32-6
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00002933
InChI-Schlüssel CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-buten-1-ol, isobutenylcarbinol, 3-buten-1-ol, 3-methyl, isoprenol, methallylcarbinol, 3-isopentenyl alcohol, 2-methyl-1-buten-4-ol, isopropenylethyl alcohol, methallyl carbinol, 3-methyl-3-butenol
PubChem CID 12988
ChEBI CHEBI:62898
IUPAC-Name 3-Methylbut-3-en-1-ol
SMILES CC(=C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-buten-1-ol
Dichte 0.85
Siedepunkt 130°C to 133°C
Flammpunkt 36°C (97°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1071239
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%