Learn More
3-Methyl-4-nitrobiphenyl, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-4-nitrobiphenyl |
| CAS | 69314-47-2 |
| Summenformel | C13 H11 N O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H11NO2/c1-10-9-12(7-8-13(10)14(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-1-nitro-4-phenylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.23 |
| Formelmasse | 213.079 |