Learn More
3-Methyl-5-(3 -pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazolhydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034019
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1121057-52-0
C7H12ClN3O
189.643
MFCD11870728
ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
53400826
3-Methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazol;hydrochlorid
CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1121057-52-0
C7H12ClN3O
189.643
MFCD11870728
ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
53400826
3-Methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazol;hydrochlorid
CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 189.65