Learn More
3-Methyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030818
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6960-20-9
C6H6N2O2
138.126
MFCD04114214
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-5-picoline, 5-nitro-3-picoline, pyridine,3-methyl-5-nitro, pubchem6645, 5-methyl-3-nitropyridine, 3-nitro-5-methylpyridine, acmc-209o9m, 3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 3-methyl-5-nitro, pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci
250373
3-Methyl-5-Nitropyridin
CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6960-20-9
C6H6N2O2
138.126
MFCD04114214
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-5-picoline, 5-nitro-3-picoline, pyridine,3-methyl-5-nitro, pubchem6645, 5-methyl-3-nitropyridine, 3-nitro-5-methylpyridine, acmc-209o9m, 3-methyl-5-nitro-pyridine, pyridine, 3-methyl-5-nitro, pyridine, 3-methyl-5-nitro-9ci
250373
3-Methyl-5-Nitropyridin
CC1=CC(=CN=C1)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 97%