Learn More
3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-5-(phenylmethoxy)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1H-indole |
| CAS | 198479-63-9 |
| Summenformel | C29H25NO2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Bazedoxifene Impurity 11 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H25NO2/c1-21-27-18-26(32-20-23-10-6-3-7-11-23)16-17-28(27)30-29(21)24-12-14-25(15-13-24)31-19-22-8-4-2-5-9-22/h2-18,30H,19-20H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c([nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC-Name | 3-Methyl-5-phenylmethoxy-2-(4-phenylmethoxyphenyl)-1H-indol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 419.51 |
| Formelmasse | 419.1885 |