missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-5-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030543
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
86256-63-5
C8H8F3NO
191.15
MFCD09025380
NCXWNLUZPMBTHX-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, 5-methyl-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, jrd
46737546
3-methyl-5-(trifluormethoxy)anilin
CC1=CC(N)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
86256-63-5
C8H8F3NO
191.15
MFCD09025380
NCXWNLUZPMBTHX-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, 5-methyl-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, jrd
46737546
3-methyl-5-(trifluormethoxy)anilin
CC1=CC(N)=CC(OC(F)(F)F)=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline
Siedepunkt 73°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4692
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'