Learn More
3-Methyl-5-(Pentafluorothio)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032159
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
116070-36-1
C9H8BrF3
253.06
MFCD01631610
GZJBZDJGNUXMNN-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-trifluoromethvl-5-methvlbenzvl bromide, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl
2775623
1-(bromomethyl)-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
CC1=CC(CBr)=CC(=C1)C(F)(F)F
116070-36-1
C9H8BrF3
253.06
MFCD01631610
GZJBZDJGNUXMNN-UHFFFAOYSA-N
1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl benzene, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-trifluoromethvl-5-methvlbenzvl bromide, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl-5-trifluoromethyl
2775623
1-(bromomethyl)-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzene
CC1=CC(CBr)=CC(=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Eine Reihe neuartiger fünfgliedriger Harnstoffderivate als potente NK1-Rezeptor-Antagonisten wird beschrieben. Die Auswirkungen der Substitution einer 4-Fluorgruppe am Phenylring und der Einführung einer α-Methylgruppe an der benzylischen Position zur Verbesserung der Wirksamkeit wurden festgestellt. 3,5-Bis(Trifluoromethyl)Benzylbromid wurde als Derivatisierungsreagenz zum Nachweis von Uracil in der DNA durch GC und negative chemische Ionisationsspektrometrie verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 253.06
Reinheit (%) 97%