Learn More
3-Methyl-5-(trifluormethyl)-pyrazol, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10766285
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
10010-93-2
C5H5F3N2
150.1
MFCD00829309
DLCHCAYDSKIFIN-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl, 5-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-5-methyl pyrazole, pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl, 3-methyl-5-trifluoromethylpyrazole, 3-trifluoromethyl-5-methylpyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl-2h-pyrazole
139077
5-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
CC1=CC(=NN1)C(F)(F)F
10010-93-2
C5H5F3N2
150.1
MFCD00829309
DLCHCAYDSKIFIN-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl, 5-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-5-methyl pyrazole, pyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl, 3-methyl-5-trifluoromethylpyrazole, 3-trifluoromethyl-5-methylpyrazole, 3-methyl-5-trifluoromethyl-2h-pyrazole
139077
5-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
CC1=CC(=NN1)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88.0°C to 90.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 150.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.