Learn More
3-Methylchrysen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylchrysene |
| CAS | 3351-31-3 |
| Summenformel | C19 H14 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Chrysene','3-methyl-, 3-Methylchrysene, NSC 135887 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H14/c1-13-6-7-15-9-10-17-16-5-3-2-4-14(16)8-11-18(17)19(15)12-13/h2-12H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1 |
| IUPAC-Name | 3-Methylchrysen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.31 |
| Formelmasse | 242.1096 |