Learn More
3-Methyl-diazirin-3-propansäure, TRC
Artikelnummer. 30482825
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482825 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM299550250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-diazirine-3-propanoic Acid
CAS 25055-86-1
Summenformel C5 H8 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym 3H-Diazirine-3-propanoic acid','3-methyl-, 3H-Diazirine-3-propionic acid','3-methyl- (8CI), 3-Methyl-3H-diazirine-3-propanoic acid, 3-(3-Methyl-3H-diaziren-3-yl)propanoic acid, 3-(3-Methyldiazirin-3-yl)propanoic acid, 3-Methyl-diazirine-3-propanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(6-7-5)3-2-4(8)9/h2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC1(CCC(=O)O)N=N1
IUPAC-Name 3-(3-Methyldiazirin-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Formelmasse 128.0586