Learn More
3'-Methylacetophenon, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 126171000
Weitere Details : CAS : 585-74-0 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10017989
  • 181.00 € / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
585-74-0
134.18
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
11455
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
Spezifikation
3′-Methylacetophenone
85°C
Glasflasche
1.01
Farblos bis hellgelb
100g
96.0
96% min. (GC)
CH3C6H4COCH3
07,307
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
1-(3-methylphenyl)ethan-1-one
11455
Flüssig
1.0100g/mL
Authentic
1.529
218.0°C to 220.0°C
-9.0°C
585-74-0
100.0
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
134.18
134.18
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate