Learn More
3'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320044
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11320044 5 g 5 Gramm
11330044 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00440.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 585-74-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
3'-Methylacetophenone is used in Pharmaceutical Intermediates and in Organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′-Methylacetophenon wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten und in organischen Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-74-0
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008742
InChI-Schlüssel FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
PubChem CID 11455
IUPAC-Name 1-(3-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Methylacetophenone
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 5 g
Beilstein 956637
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%