missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyladipsäure, 99 %

Artikelnummer. 11429337
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429337 25 g 25 Gramm
11439337 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11429337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21387.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3058-01-3
MDL-Nummer MFCD00002804

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methyladipic acid
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Siedepunkt 229°C to 231°C (30 mmHg)
Summenformel C12H30N4
Menge 25 g
Synonym 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine, hexamethyltriethylenetetramine, 2,5,8,11-tetramethyl-2,5,8,11-tetraazadodecane, hmteta, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethyl, n1,n1'-ethane-1,2-diyl bis n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, n,n,n',n,n',n'-hexamethyltriethylenetetramine, triethylenetetramine, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl, 1,1,4,7,10,10-hexamethyl-triethylenetetramine, n,n'-bis 2-dimethylamino ethyl-n,n'-dimethylethylenediamine
InChI-Schlüssel DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
IUPAC-Name N'-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]ethyl]-N,N,N'-trimethylethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 230.40
PubChem CID 76509
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.