Learn More
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-on-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30465119
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465119 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3312501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride
CAS 2538-50-3
Summenformel C10H13NO . HCl
Menge 1 g
Synonym 3-(N-Methylamino)propiophenone Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO.ClH/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 199.68
Formelmasse 199.0764