missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025784
22.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-84-5
C8H10O
122.17
MFCD00008395
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
7530
1-methoxy-3-methylbenzene
COC1=CC=CC(C)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-84-5
C8H10O
122.17
MFCD00008395
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
3-methylanisole, 3-methoxytoluene, m-methylanisole, m-cresol methyl ether, m-methoxytoluene, benzene, 1-methoxy-3-methyl, anisole, m-methyl, methyl m-tolyl ether, m-cresyl methyl ether, methyl m-cresyl ether
7530
1-methoxy-3-methylbenzene
COC1=CC=CC(C)=C1

3-Methylanisole, is widely used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photo initiators and agrochemicals. It is also used as a solvent and in perfumery.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Methylanisol wird in der chemischen Reaktion als Zwischenprodukte häufig verwendet, um Zielmaterialien wie Farbstoffe, Pharmazeutika, Parfums, Photoinitiatoren und Agrochemikalien zu erhalten. Es wird auch als Lösungsmittel und in der Parfümerie verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Alkohol und unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylanisole
Dichte 0.969
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.513
Menge 50 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 907023
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'