Learn More
3-Methylbenzofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10190502
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzofuran
CAS 21535-97-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8O
Brechungsindex 1.5535 to 1.5555
MDL-Nummer MFCD00205641
Menge 1 g
Synonym 3-methylbenzofuran, 3-methyl-benzofuran, benzofuran, 3-methyl, 3-methylbenzo b furan, acmc-209flj, #
InChI-Schlüssel ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 3-Methyl-1-benzofuran
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
PubChem CID 88939
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig