Learn More
3-Methylbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027739
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
620-13-3
C8H9Br
185.064
MFCD00000177
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
12099
1-(Brommethyl)-3-Methylbenzol
CC1=CC(=CC=C1)CBr
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
620-13-3
C8H9Br
185.064
MFCD00000177
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
12099
1-(Brommethyl)-3-Methylbenzol
CC1=CC(=CC=C1)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzyl bromide
Dichte 1.37
Siedepunkt 184°C to 185°C (340 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.569
Menge 5 g
UN-Nummer UN1701
Beilstein 2076425
Merck Index 14,10090
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 97%