missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3'-Methylbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H34394.03

Weitere Details : CAS : 186551-47-3 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467327

  • 77.35 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
25-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

186551-47-3
266.739
OHVJVSGIYVAZFD-UHFFFAOYSA-N
10754271
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
C13H11ClO2S
MFCD06409269
3'-methyl-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methyl, 4-3-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 3/'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride
4-(3-Methylphenyl)Benzolsulfonylchlorid

Spezifikation

3'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
69°C to 73°C
186551-47-3
MFCD06409269
3'-methyl-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methyl, 4-3-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 3/'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
266.739
266.74
Moisture sensitive
1g
C13H11ClO2S
UN3261
OHVJVSGIYVAZFD-UHFFFAOYSA-N
4-(3-Methylphenyl)Benzolsulfonylchlorid
10754271
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation