missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylbiphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043496
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
643-93-6
C13H12
168.239
MFCD00008533
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
12564
1-Methyl-3-Phenylbenzol
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
643-93-6
C13H12
168.239
MFCD00008533
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
12564
1-Methyl-3-Phenylbenzol
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylbiphenyl
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 1.014
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.602
Menge 1 g
Beilstein 2039658
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'