Learn More
3-Methylbutylacetat-d3, CDN
Artikelnummer. 30318200
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318200 0.25 g 0.25 Gramm
30314985 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30318200 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND72310.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbutyl Acetate-d3
CAS 1219804-75-7
Summenformel C7 D3 H11 O2
Menge 0.25 g
Synonym 3-Methylbutyl Acetate-d3, Acetic-d3 Acid 3-Methylbutyl Ester, Acetic Acid 3-Methylbutyl Ester-D3 (acetyl-D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCC(C)C
IUPAC-Name 3-Methylbutyl-2,2,2-trideuterioacetat
Molekulargewicht (g/mol) 133.2034
Formelmasse 133.1182 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity