Learn More
3-Methylbutylacetat-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylbutyl Acetate-d3 |
| CAS | 1219804-75-7 |
| Summenformel | C7 D3 H11 O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3-Methylbutyl Acetate-d3, Acetic-d3 Acid 3-Methylbutyl Ester, Acetic Acid 3-Methylbutyl Ester-D3 (acetyl-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OCCC(C)C |
| IUPAC-Name | 3-Methylbutyl-2,2,2-trideuterioacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.2034 |
| Formelmasse | 133.1182 |