missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methylencyclobutancarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | CH2=C4H5CN |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 93.13 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'