Learn More
3-Methylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077625
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
3780-58-3
C7H14O2
130.19
NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
95315
3-Methylhexansäure
CCCC(C)CC(=O)O
3780-58-3
C7H14O2
130.19
NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
95315
3-Methylhexansäure
CCCC(C)CC(=O)O
Chemischer Name oder Material 3-Methylhexanoic acid
Siedepunkt 215.0°C to 216.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Acid)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylhexanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.