Learn More
3-Methylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316706
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316706 5 g 5 Gramm
11326706 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03890.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-34-1 | C9H9N | 131.178 g/mol
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylindol wird häufig als Bestandteil kommerzieller Duftstoffe und Parfüms verwendet. Es hilft fluoreszierendem Guanosin-Analogon, das in einer Dimethoxytrityl- und Phosphoramimit-geschützten Form durch eine 3?5?Phosphodiodiester-Verbindung mit einem automatisierten DNA-Synthesizer ortsspezifisch in Oligonukleotide eingefügt werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Äther, Alkoholen, Benzol, Aceton, Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunklen von Oxidationsmitteln entfernt lagern. Nicht kompatibel mit leichten, starken Säuren, sauren Ahydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-34-1
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00005627
InChI-Schlüssel ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
PubChem CID 6736
ChEBI CHEBI:9171
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Indol
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylindole
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Siedepunkt 265°C to 268°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Geruch Stench
Menge 5 g
Beilstein 111296
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8560
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylindole