Learn More
3-Methylpentanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-methylpentanal |
| CAS | 15877-57-3 |
| Summenformel | C6H12O |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-6(2)4-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)CC=O |
| IUPAC-Name | 3-Methylpentanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 100.15 |
| Formelmasse | 100.0888 |