Learn More
3-Methylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046190
15.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
626-56-2
C6H13N
99.177
MFCD00005994
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
79081
3-Methylpiperidin
CC1CCCNC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
626-56-2
C6H13N
99.177
MFCD00005994
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
79081
3-Methylpiperidin
CC1CCCNC1
3-Methylpiperidine, is used as a reactant for synthesis of Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity, CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain, aurora kinase inhibitors, spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors, 1,3,5-Oxadiazinones, selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists. It is also used as a pharmaceutical intermediate and as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylpiperidin, wird als Reaktant für die Synthese von Phenylpropenamid-Derivaten für die Aktivität des Hepatitis-B-Virus, CB2-Rezeptoragonisten zur Behandlung chronischer Schmerzen, Aurorakinase-Inhibitoren, Spiroimidazolidinon NPC1L1-Inhibitoren,1,3,5-Oxadiazinone, selektive Serotonin5-HT6-Rezeptorantagonisten verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylpiperidine
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 0.845
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 79807
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) 98%