Learn More
3-Methylpyrazol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167497
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1453-58-3
C4H6N2
82.11
MFCD00005240,MFCD08685900
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
15073
5-methyl-1H-pyrazole
CC1=CC=NN1
1453-58-3
C4H6N2
82.11
MFCD00005240,MFCD08685900
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
15073
5-methyl-1H-pyrazole
CC1=CC=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylpyrazole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.496
Menge 5 g
Beilstein 23, 50
Relative Dichte 1.02
Synonym 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpyrazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.