Learn More
(3-Methylpyridin-2-yl)methanol, TRC
Artikelnummer. 30475424
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475424 10 mg 10 Milligramm
30466073 100 mg 100 Milligramm
30472409 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475424 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33793510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63071-09-0
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Synonym 2-(Hydroxymethyl)-3-methylpyridine, 3-Methylpyridine-2-methanol, 3-Methyl-2-pyridinemethanol
SMILES Cc1cccnc1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methylpyridin-2-yl)methanol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-4,9H,5H2,1H3
Formelmasse 123.0684