Learn More
3-Methylpyridin-4-boronsäure-Pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15418005
278.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-00-1
Summenformel C12H18BNO2
MDL-Nummer MFCD07374972
Menge 250 mg
Synonym 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3-methyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
InChI-Schlüssel MMCGEOWPLNVYGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C
IUPAC-Name 3-Methyl-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 219.091
PubChem CID 45588135
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 95%