Learn More
3-Methylpyrrolidine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 120986-92-7 |
| Summenformel | C5 H11 N . H Cl |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-5-2-3-6-4-5;/h5-6H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1CCNC1 |
| IUPAC-Name | 3-methylpyrrolidine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.609 |
| Formelmasse | 121.066 |