Learn More
3-Morpholinobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10596904
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
446866-87-1
C11H13NO2
191.23
LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
7164584
3-Morpholin-4-ylbenzaldehyd
C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
446866-87-1
C11H13NO2
191.23
LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
7164584
3-Morpholin-4-ylbenzaldehyd
C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 3-Morpholinobenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 191.23
Reinheit (%) 97%