Learn More
3-Morpholinobenzoesäure, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC33801CB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10016202
  • 19.60 € / 250 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
215309-00-5
207.229
VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
2795549
C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
C11H13NO3
MFCD06659078
3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
3-Morpholin-4-ylbezoesäure
Spezifikation
3-Morpholinobenzoic acid
250mg
96.5
97%
MFCD06659078
VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
3-Morpholin-4-ylbezoesäure
2795549
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
215309-00-5
100.0
C11H13NO3
3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
207.229
207.23
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate