Learn More
(3-Morpholinopropyl)acrylamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Morpholinopropyl)acrylamide |
| CAS | 46348-76-9 |
| Summenformel | C10H18N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-2-propenamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-2-10(13)11-4-3-5-12-6-8-14-9-7-12/h2H,1,3-9H2,(H,11,13) |
| SMILES | C=CC(=O)NCCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-Name | N-(3-Morpholin-4-ylpropyl)prop-2-enamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.26 |
| Formelmasse | 198.1368 |