Beschreibung
- Mechanische Luftkissenpipette mit 2-Tasten-Bedienung (ein Bedienelement zur Volumeneinstellung/zum Pipettieren und eines zum Abwerfen der Pipettenspitze) und anpassbaren Einstellungen für einfaches, ergonomisches und zuverlässiges Pipettieren
- Pipettierleistung über ISO 8655-Anforderungen bei Verwendung mit Originalteilen Eppendorf™ Pipettenspitzen
- Ergonomisches Design gemäß der Eppendorf PhysioCare Concept™ ausgewogen, organisch, leicht und mit geringen Pipettierkräften
- Federbelastete Spitzenkegel reduzieren die Kräfte beim Anbringen und Auswerfen der Spitze und minimieren so das Risiko von Überlastungsverletzungen.
- Vorübergehende Anpassung zur Erhöhung der Genauigkeit für verschiedene Flüssigkeitstypen, Düsengeometrien oder Höhenlagen, ohne die Werkskalibrierung dauerhaft zu verändern.
- Abnehmbare Beschriftungs- und Markierungsmöglichkeiten mit separat erhältlichen ColorTag-Pipettenmarkierungsringen.
- Vollständige Autoklavierbarkeit, hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie einfache Demontage und Montage ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und mühelose Dekontamination und Reinigung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, ACT (US) Label |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S.™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitzen |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Forschung |
| Mehr anzeigen |