missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Mechanische Luftkissenpipette mit 2-Tasten-Bedienung
- Anpassbare Einstellungen für einfaches, ergonomisches und zuverlässiges Pipettieren
- Ergonomisches Design gemäß der Eppendorf PhysioCare Concept™ ausgewogen, organisch, leicht und mit geringen Pipettierkräften
- Federbelastete Spitzenkegel reduzieren die Kräfte beim Anbringen und Auswerfen der Spitze und minimieren so das Risiko von Überlastungsverletzungen.
- Vorübergehende Anpassung zur Erhöhung der Genauigkeit für verschiedene Flüssigkeitstypen, Düsengeometrien oder Höhenlagen, ohne die Werkskalibrierung dauerhaft zu verändern.
- Abnehmbare Beschriftungs- und Markierungsmöglichkeiten mit ColorTag Pipettenmarkierungsringen (separat erhältlich).
- Vollständige Autoklavierbarkeit, hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie einfache Demontage und Montage ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und mühelose Dekontamination und Reinigung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S.™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Orange |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitzen |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Forschung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
