Learn More
Eppendorf™ Ausstoßhülse für Research 3 Neo Einkanalpipetten
Artikelnummer. 30689728 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 μL
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1.000 μl
2 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
30689728 5 mL 1 Stück
30689612 2.5 μL 1 Stück
30689602 10 μl 1 Stück
30689642 20 μl 1 Stück
30689641 100 μl 1 Stück
30689679 200 μl 1 Stück
30689739 300 μl 1 Stück
30689697 1.000 μl 1 Stück
30689618 2 mL 1 Stück
30689682 10 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30689728 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102630009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Auswerferhülsen ermöglichen ein einfaches und effizientes Auswerfen der Spitze.
  • Die Abwurfhüllen ermöglichen ein leichtes und effizientes Abwerfen der Spitze
  • Diese originalen Eppendorf Die Ersatzersatzteile dienen als Ersatz für die Auswurfhüllen der Eppendorf Research™ 3 neo Pipetten
  • Erhältlich in verschiedenen Farbcodes mit Auswurfträger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ Auswerferhülse
Volumen (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen
Menge 1 Pk.