Learn More
3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 30473771
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473771 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4968451G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3027-38-1
Summenformel C12H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 243.17
Synonym 5-Nitro-1H,3H-Naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 3-Nitro-naphthalic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalenedicarboxylic Anhydride, 3-Nitro-1,8-naphthalic Acid Anhydride, 3-Nitronaphthalic Anhydride, 5-Nitro-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione, NSC 32326, YY 187
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-1,8-naphthalic Anhydride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
Formelmasse 243.0168