Learn More
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700245
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
33252-64-1
C6H3F3N2O3
208.096
MFCD00153193
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
2775093
3-Nitro-5-(trifluormethyl)-1H-pyridin-2-on
C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
33252-64-1
C6H3F3N2O3
208.096
MFCD00153193
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
2775093
3-Nitro-5-(trifluormethyl)-1H-pyridin-2-on
C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formelmasse 208.09
Reinheit (%) 97%