missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022863
19.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
619-24-9
C7H4N2O2
148.121
MFCD00007194
RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
12079
3-Nitrobenzonitril
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
619-24-9
C7H4N2O2
148.121
MFCD00007194
RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
12079
3-Nitrobenzonitril
C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Siedepunkt 165°C (21 mmHg)
Geruch Almond-like
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 637674
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'