Learn More
3-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10327810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10327810 5 g Glasflasche 5 Gramm
10512751 100 g Glasflasche 100 Gramm
10153490 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155840050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-90-4
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.57
MDL-Nummer MFCD00007247
InChI-Schlüssel NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
PubChem CID 8495
IUPAC-Name 3-Nitrobenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 35.0°C
Farbe Braun
Dichte 1.4200g/mL
Siedepunkt 275.0°C to 278.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COCl
Menge 5 g
Beilstein 09, 381
Relative Dichte 1.42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt