Learn More
3-Nitrophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022496
23.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
554-84-7
C6H5NO3
139.11
MFCD00007240
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
11137
CHEBI:34346
3-nitrophenol
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
554-84-7
C6H5NO3
139.11
MFCD00007240
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
11137
CHEBI:34346
3-nitrophenol
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
Solubility
Soluble in water (30 mg/ml), ether, alcohol, acetone, and ethanol (700 mg/ml).
Notes
Store in a tightly closed container. Keep from contact with oxidizing materials. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenol
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Dichte 1.49
Siedepunkt 194°C (70 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 1907946
Merck Index 14,6619
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml).
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥98%