Learn More
3-Nitrophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Description
3-Nitrophthalic acid can be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine. Clyatt E
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrophthalsäure kann als Ausgangsreagenz bei der Synthese modifizierter 2-iodoxybenzoesäure-Derivate verwendet werden. Es kann zur Synthese von Brucinium 2-Carboxy-6-Nitrophthalatdihydrat (systematischer Name: 2,3-Dimethoxy-10-Oxostrychnidinium 2-Carboxy-6-Nitrophthalat-Dihydrat), durch Erhitzen mit Brucin, verwendet werden. Clyatt E
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Wasserlöslich in 5 % Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
3-Nitrophthalsäure kann als Ausgangsreagenz bei der Synthese modifizierter 2-iodoxybenzoesäure-Derivate verwendet werden. Es kann zur Synthese von Brucinium 2-Carboxy-6-Nitrophthalatdihydrat (systematischer Name: 2,3-Dimethoxy-10-Oxostrychnidinium 2-Carboxy-6-Nitrophthalat-Dihydrat), durch Erhitzen mit Brucin, verwendet werden. Clyatt E
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Wasserlöslich in 5 % Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-Nitrophthalic acid |
Schmelzpunkt | ∼214°C (decomposition) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2054269 |
Formelmasse | 211.13 |
Reinheit (%) | 95% |