Learn More
3-Nitrosothiazolidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitrosothiazolidine |
| CAS | 73870-33-4 |
| Summenformel | C3 H6 N2 O S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Nitrosothiazolidine, Thiazolidine','3-nitroso- (9CI','ACI), 3-Nitrosothiazolidine (ACI), 3-Nitroso-1,3-thiazolidine, N-Nitrosothiazolidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6N2OS/c6-4-5-1-2-7-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | O=NN1CCSC1 |
| IUPAC-Name | 3-Nitroso-1,3-Thiazolidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.157 |
| Formelmasse | 118.02 |