Learn More
3-O-Acetyl-Betulinsäure, TRC
Artikelnummer. 30317600
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317600 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17102325MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-Acetyl-betulinic acid
CAS 10376-50-8
Summenformel C32H50O4
Menge 25 mg
Synonym (3β)-3-(Acetyloxy)lup-20(29)-en-28-oic Acid, 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., 3-Acetylbetulinic Acid, 3-O-Acetylbetulinic Acid, 3β-Acetoxy-lup-20(29)-en-28-oic Acid, 3β-Acetoxybetulinic Acid, Acetobetulinic Acid, Acetylbetulinic Acid, Betulic Acid Acetate, Betulinic Acid 3-O-Acetate Betulinic acid acetate MJ 321-RS Mairin, acetate NSC 152533
InChI-Formel InChI=1S/C32H50O4/c1-19(2)21-11-16-32(27(34)35)18-17-30(7)22(26(21)32)9-10-24-29(6)14-13-25(36-20(3)33)28(4,5)23(29)12-15-31(24,30)8/h21-26H,1,9-18H2,2-8H3,(H,34,35)/t21-,22+,23-,24+,25-,26+,29-,30+,31+,32-/m0/s1
SMILES CC(=O)OC1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC[C@@H]4[C@H]5[C@@H](CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(=O)O)C(=C)C)C1(C)C
IUPAC-Name (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-Acetyloxy-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-3a-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 498.74