Learn More
3-O-Methyl-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 30472973
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472973 25 g 25 Gramm
30480146 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM30945025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3370-81-8
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym 3-O-Methylglucopyranose, 3-O-Methylglucose, NSC 61740, NSC 62383
IUPAC-Name (3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxane-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-Methyl-D-glucopyranose
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7?/m1/s1
Formelmasse 194.079