missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-O-Methyl-D-glucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30480146
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480146 2.5 g 2.50 Gramm
30472973 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3094502.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3370-81-8
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Synonym 3-O-Methylglucopyranose, 3-O-Methylglucose, NSC 61740, NSC 62383
IUPAC-Name (3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxane-2,3,5-triol
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-O-Methyl-D-glucopyranose
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O6/c1-12-6-4(9)3(2-8)13-7(11)5(6)10/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6+,7?/m1/s1
Formelmasse 194.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.