missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-O-Methyl Quercetin, TRC

Artikelnummer. 17903715
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17903715 5 mg 5 Milligramm
17944675 10 mg 10 Milligramm
17952185 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17903715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3265755MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 480-19-3
Summenformel C16 H12 O7
Molekulargewicht (g/mol) 316.26
Synonym Isorhamnetin, Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy-3'-methoxy- (8CI), Isorhamnetin (6CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)chromen-4-one, 3'-Methoxyquercetin, 3'-Methylquercetin, 3'-O-Methylquercetin, C.I. 75680, Isorhamnetol, Quercetin 3'-methyl ether
IUPAC-Name 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isorhamnetin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Formelmasse 316.0583
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.