Learn More
3-Octanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081918
19.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-68-3
C8H16O
128.215
MFCD00009515
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
246728
CHEBI:80946
Octan-3-on
CCCCCC(=O)CC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-68-3
C8H16O
128.215
MFCD00009515
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
3-octanone, ethyl amyl ketone, ethyl pentyl ketone, amyl ethyl ketone, n-octanone-3, ethyl n-amyl ketone, 3-oxooctane, ethyl n-pentyl ketone, ethyl n-amylketone, 3-octanone natural
246728
CHEBI:80946
Octan-3-on
CCCCCC(=O)CC
3-Octanone was used to study the effect of TiO2 photo catalyst on the rate and the ratio of products generated in photo catalytic oxidation of 3-octanone. It is used as a flavor and fragrance ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Octanon wurde verwendet, um die Wirkung des TiO2-Fotokatalysators auf die Rate und das Verhältnis der Produkte zu untersuchen, die bei der photokalytischen Oxidation von 3-Octanon erzeugt wurden. Verwendung als Aroma- und Duftinhaltsstoff.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Octanone
Schmelzpunkt -23°C
Siedepunkt 167°C to 168°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1700021
Merck Index 14,6084
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%